Rotationsviskosimeter, ROTAVISC
Lieferant: IKA
10013828 10013829 10013826 10013827
531-1489EA 3500 EUR
531-1489 531-1490 531-1487 531-1488
Rotationsviskosimeter, ROTAVISC
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
Die ROTAVISC-Serie bestimmt die Viskosität von Flüssigkeiten in allen Bereiche von Anwendungen, vom Labor bis zur Qualitätskontrolle.
  • Einfache Bedienung, höchste Messgenauigkeit und stufenlose Drehzahl
  • TFT-Display für intuitive Menüführung
  • Zeiteinstellung von 0,017 bis 6000 min
  • Überlastungsschutz und Rechtslauf
  • PT100 Anschluss für externen Temperaturfühler
Eine digitale Wasserwaage unterstützt die korrekte Einstellung der Startbedingungen, und eine einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
Standards: IP 40-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind ein Spindelsatz, eine Schutzhalterung, ein Temperatursensor, ein Schnellverbinder, ein Hakenverbinder und ein Stativ mit Ø 16 mm Haltestange mit Befestigung.
Bitte beachten