Vakuumpumpen, Rotavac Valve Control
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
591-00130-00 591-00130-03 591-00130-04
531-3693EA 2206 EUR
531-3693 531-0376 HEID591-00130-04
Vakuumpumpen, Rotavac Valve Control
Pumpen Rotationsverdampfer-Pumpen
Rotavac Valve Control. Zweistufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material. Ausreichende Saugleistung für drei Rotationsverdampfer gleichzeitig.
  • Hohe Saugleistung von 1,7 m³/h, für schnellste Entleerung
  • Maximaler Unterdruck von 9 mbar
Kann mit einem Kondensatkühler kombiniert werden.
Geeignet für alle Hei-VAP Rotationsverdampfer.
Designed for all Hei-VAP rotary evaporators
Three stage diaphragm pump made from chemically resistant materials. Adjustable speed of the pump produces the most precise vacuum control.
Bestellinformation: Andere Vakuumpumpenoptionen sind erhältlich, bei Avantor erhalten Sie weitere Informationen.