Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
53373-25MG
53373-25MGEA 153 EUR
53373-25MG
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B), Supelco®
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Formel: C₂₄H₂₁N₅
Molecular Weight: 379,4570 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003904
CAS-Nummer: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba6b55793fcc211b343380e856603f2b2626a00f&vid=e4285187c2a237241625e9f6a5098938b3a06b8f&prid=web&clid=SAPDAM