Gefriertrocknungssystem, FreeZone® Triad™
Lieferant: LABCONCO
7400060 794001030
LBCP7400060EA 26770 EUR
LBCP7400060 535-0412
Gefriertrocknungssystem, FreeZone® Triad™
Gefriertrockner
Das FreeZone® Triad™ Gefriertrockungssystem ist ein All-in-One-Tischlyophilisator für 4 Proben auf der linken Seite und ein Verarbeitungsfach im Stoppering-Tabletttrockner, der die Gefäße nach der Gefriertrockung mit Stopfen verschließt. Das Verarbeitungsfach bietet Platz für bis zu 441 3-ml-Serumflaschen und die vier Ventile halten Proben in Kolben, Serumflaschen oder Ampullen. Proben für beide Gefriertrocknungsmethoden können gleichzeitig bearbeitet werden. Das Vorfrieren der Proben in der Kammer spart Zeit und Geld, und ein Produkttransfer von einem separaten Gefrierschrank zum Gefriertrockner entfällt.
  • Mikroprozessorgesteuerte Temperaturprogrammierung von −55 bis +50 °C beim Anlaufen und Halten und −75 °C während des Vorfrierens
  • Alarmanzeige für Temperatur und Vakuum
  • Kühlsysteme (¹/₃ PS) kühlen bis −85 °C zur Verarbeitung von Proben mit niedrigem eutektischen Punkt
  • Heißgas-Abtauvorrichtung mit Schalter und automatischer Abschaltung, wenn das Kühlmittel 65 °C erreicht bzw. nach 3 Stunden
  • Edelstahl-Kondensatwanne mit Ablaufschlauch
Das Modell Triad™ ist mit einem pneumatischen Stoppering-Mechanismus ausgestattet, der die Membran aufbläst und das Stoppering-Tablett über das Fach absenkt. Es ist kein Druckgas erforderlich.
Bestellinformation: Außerdem notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten): Vakuumpumpe mit einer Leistung von mindestens 144 l/min, Enddruck 0,002 mBar, IEC-Buchse und Anschluss für einen Vakuumschlauch (³/₄" I.Ø Zoll) sowie gefriertrocknergeeignete Glaswaren, wenn nicht in großen Chargen gefriergetrocknet wird. Diese bitte separat bestellen. Bitte wenden Sie sich für weitere Details an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.