VWR®, Soxhlet-Aufsätze
Lieferant: VWR Collection
537-0047EA 61.5 EUR
537-0047 537-0048 537-0049 537-0050 537-0045 537-0046
VWR®, Soxhlet-Aufsätze
Extraktoren Extraktionsapparate, nach Soxhlet
Borosilikatglas 3.3.
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit
  • Mit Normschliffhülse
Zur Extraktion löslicher Inhaltsstoffe aus Feststoffen mithilfe von Lösungsmitteln. Das Lösungsmittel durchläuft einen kontinuierlichen Zyklus und wird aus der extrahierten Probe destilliert, bevor es wieder mit dem Feststoff in Kontakt kommt. Der Extrakt wird in einem Destillationskolben konzentriert.
Bestellinformation: Destillationskolben und Kühler müssen separat bestellt werden.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable