Ethylenglycolmonobutylether ≥99%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Butylglycol, Ethylenglycolmonobutylether
537551-1L
537551-1LEA 29.43 EUR
537551-1L
Ethylenglycolmonobutylether ≥99%
Ethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 168…172 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –74,8 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10,6 %(V)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002884
CAS-Nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Density (20°C) 0.9000 - 0.9040 g/ml
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.010 %
APHA Max. 10
Vapor Pressure <1 mmHg ( 20 °C)