Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Chlordan (Isomerengemisch)
Lieferant: Merck
53797-20MG
53797-20MGEA 196 EUR
53797-20MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Chlordan (Isomerengemisch)
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P202 - P264 - P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312