4-Methyl-2-pentanon VLSI für Mikroelektronik, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
5384-03EA
233
EUR
5384-03
4-Methyl-2-pentanon VLSI für Mikroelektronik, J.T.Baker®
4-Methyl-2-pentanon
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 117,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –84 °C Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 16 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008938 CAS-Nummer: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |
Spezifikation Testergebnisse
For Microelectronic Use | Passes Test |
Appearance | Passes Test |
Assay (CH₃COCH₂CH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) | ≥98.5 % |
Color (APHA) | ≤15 |
Density (g/mL) at 25°C | 0.794 - 0.798 |
Residue after Evaporation | ≤0.0050 % |
Acidity (as CH₃COOH) | ≤0.01 % |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.1 % |
Particle Count - 0.5 µm and greater | ≤130 par/ml |
Particle Count - 1.0 µm and greater | ≤10 par/ml |
Boiling Range (Initial) | ≥114.0 °C |
Boiling Range (Dry Point) | ≤117.0 °C |