tert-Butylmethylether ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan
5398-25EA 149.97 EUR
5398-25
tert-Butylmethylether ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 55,2 °C
Dichte: 0,74
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.0%
ACS - Assay (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Peroxide (as H₂O₂) ≤1 ppm
ACS - Residue after Evaporation ≤2 ppm
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 210 nm ≤1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 225 nm ≤0.50
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 250 nm ≤0.10
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm ≤0.005
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 nm ≤0.005
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 400 nm ≤0.005
Appearance (clear, colorless liquid)