n-Heptan, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
5410-25EA 244.23 EUR
5410-25
n-Heptan, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM