VWR®, 12-mm-Septen
Lieferant: VWR Collection
548-0480AEA 47.8 EUR
548-0480A 548-0111A 548-0476A 548-0108A 548-0475A 548-0112A 548-0479A 548-0477A
VWR®, 12-mm-Septen
Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
  • Für eine breite Palette von Kappen geeignet
  • Einfacher Austausch
  • Verschiedene Härten und Septenstärken
Auswahl der Septen je nach Anwendung.