VWR®, Fläschchen mit Schnappdeckel
Lieferant: VWR Collection
548-0141AEA 575 EUR
548-0141A 548-0649A 548-0554A 548-0625A 548-0621A 548-0620A 548-0623A 548-0622A 548-0624A 548-0650A 548-0651A 548-0144A 548-0652A 548-0142A 548-0555A 548-0143A 548-0663A
VWR®, Fläschchen mit Schnappdeckel
Vials
ND11-Fläschchen mit Schnappdeckel mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Diese Fläschchen dürfen nur zur Aufbewahrung von Feststoffen und Pulvern verwendet werden.
  • Keine Beschichtung in der Kappe erforderlich
  • Gut mit Handschuhen greifbar
  • Schnelles und einfaches Öffnen/Schließen
  • Einfache Befüllung
ND11-Fläschchen mit Schnappdeckel aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Klare Fläschchen sind mit flachem Boden ohne Kappe oder als Kit mit einer PE-Kappe erhältlich. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglichtMore Product Information