VWR®, Pneumatische Bördelwerkzeuge
Lieferant: LA PHA PACK
00000089
548-0304EA 3010 EUR
548-0304
VWR®, Pneumatische Bördelwerkzeuge
Crimper, Capper und Decapper
Werkzeug zum Verschließen und Öffnen von Bördelkappen mittels Druckluft (min. 6,2 bar).
  • Leichte Handhabung: Durch einfaches Drücken der Auslösetaste wird die Flasche ver- oder entbördelt
  • Justierbarer und konstanter Bördeldruck
  • Austauschbare Bördel- oder Entbördelköpfe
  • CE-Kennzeichen
Platzsparende Installation durch eine Aufhängevorrichtung mit Federzug (optional siehe Bestelltabelle) über dem Arbeitsplatz zur Kompensierung des Eigengewichts des Bördelwerkzeuges. Eingangsgewinde G1/4" (weiblich). Stative mit Fussschalter im Zubehör.