VWR®, Septen ND20
Lieferant: VWR Collection
548-0568AEA 685 EUR
548-0568A 548-0571A 548-0570A 548-1979A 548-0565A 548-0797A 548-0569A 548-1833A 548-0567A 548-0573A 548-1059A 548-1484A 548-1456A 548-0572A 548-0807A 548-0869A
VWR®, Septen ND20
Septen
Nahezu alle Septen sind einseitig mit PTFE laminiert (hohe chemische Beständigkeit) und bilden eine inerte Barriere zwischen Trägermaterial und Probe.
  • Für eine breite Palette von Kappen geeignet
  • Einfacher Austausch
  • Verschiedene Härten und Septenstärken
Auswahl der Septen je nach Anwendung.