Septen, Chromacol™
Lieferant: CHROMACOL
20-LLX
548-0743EA 146 EUR
548-0743
Septen, Chromacol™
Septen
Septen (20 mm) aus hochreinem Silikon/PTFE für die Flüssig-Flüssig-Extraktion und Spurenanalyse. PTFE-Stärke: 0,02 mm; Silikonstärke: 3 mm.