VWR®, Aufbewahrungsboxen für Probenflaschen
Lieferant: VWR Collection
548-1487AEA 214 EUR
548-1487A
VWR®, Aufbewahrungsboxen für Probenflaschen
Boxen Boxen für Vials
Aufbewahrungsboxen für praktisches und sicheres Lagern und Transportieren von Probenflaschen. Sicherer Stand auf dem Labortisch und während des Transports dank der besonderen Aussparungen entsprechend dem Flaschen-/Flaschendurchmesser. Ideal zur platzsparenden Lagerung in Kühlschränken, da der transparente Deckel eine Kondensation auf den Verschlüssen verhindert und somit eine mögliche Kontamination in der Kühleinheit vermeidet.
  • Temperaturbeständig von -80 bis +100 °C
  • Alphanumerische Kennzeichnung (1,5 ml, 4 ml) für eine eindeutige Identifizierung der Proben
  • Chemikalienbeständig und relativ robust, stapelbar
  • PP, farbig