Mikrofluidische Plattform, SilFlow™
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
123722 123725 123730 123731 123732 123733 123734 123735 1237031 123704 123705 123706 123707 123709 123717 123720 123721 123723 123724 123750 123751 123752 123753 123755 123708 123713 123715 123742 123743 123744
548-1780EA 750.2 EUR
548-1780 548-1783 548-1785 548-1786 548-1787 548-1788 548-1789 548-1790 548-1769 548-1770 548-1771 548-1772 548-1773 548-1774 548-1777 548-1778 548-1779 548-1781 548-1782 SGEA123750 SGEA123751 SGEA123752 SGEA123753 SGEA123755 548-1799 548-1800 548-1801 548-1802 SGEA123743 SGEA123744
Mikrofluidische Plattform, SilFlow™
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
SilFlow™ Mikrokanalgerät(MCD)-Optionen für GC 3-Port-Splitter, GC 4-Port-Splitter und einen Deans Schalter MCD, perfekt für mehrdimensionale Analysen. SilFlow™ kann ohne Beeinflussung der Chromatographie in Ihr System integriert werden.
  • Chemisch deaktivierte Edelstahlkanäle ohne aktive Stellen, wie sie bei herkömmlichen Anschlüssen vorkommen
  • Herkömmliche Klemmhülsen aus Graphit oder Vespel® können nicht mit der SilFlow™ MCD verwendet werden, da die Formbeständigkeit nicht ausreichend ist und die Gefahr einer Kontaminierung der Kanäle besteht
  • SilTite™ FingerTite Metallferrul ergeben eine zuverlässige Verbindung ohne Totvolumen und dadurch optimierte Peak-Formen
  • Kann bei Drücken von mehr als 25.000 psi verwendet werden
  • SilFlow™ verträgt Ofentemperatur schwankungen bis zu 20 °C/min. Das Design von SilFlow™ reduziert kalte Stellen und die Probenkondensation
Bestellinformation: SilFlow™ Kits enthalten: SilFlow™ Mikrokanalgerät (MCD), SilTite™ FingerTite Werkzeug, Halterung, passende Klemmhülsen, Muttern und Blindferrulen für die Einrichtung. Kapillaren mit 1,1 mm AD sind nicht im Lieferumfang der Splitter-Kits enthalten und müssen ggf. separat bestellt werden.