VWR®, Fläschchen mit Schnappring ND11
Lieferant: VWR Collection
548-0012AEA 294 EUR
548-0012A 548-1860A 548-1859A 548-0011A 548-0422A 548-1441A 548-1930A 548-0470A 548-0471A 548-0473A 548-0472A 548-8014A 548-8015A 548-8016A 548-2368A 548-2366A 548-2367A 548-1956A 548-1472A 548-0429A 548-0120A 548-0895A 548-0454A 548-0451A 548-1852A 548-2175A 548-2192A 548-2360A 548-2361A 548-3285A
VWR®, Fläschchen mit Schnappring ND11
Vials
ND11-Fläschchen mit Schnappring mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polyethylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Gut mit Handschuhen greifbar
  • Schneller Zusammenbau
  • Weite Öffnung
ND11-Fläschchen mit Schnappring aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Fläschchen sind in brauner oder klarer Ausführung mit flachem Boden erhältlich, um die Kompatibilität mit Einsätzen zu gewährleisten. Eine große Auswahl an Bördelkappen in mehreren Farben und montierten Septen. Sie wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig konsistente, sichere Versiegelungen zu bieten. Außerdem sind ND11-Fläschchen mit Schnappring in braunem und transparentem Kunststoff erhältlich.