Kit 2in1: 548-0030A: 1,5ml Kurzgewindefläschchen, ND9, 32 x 11,6mm, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, Weite Öffnung, Schriftfeld u nd Füllmarkierung + 548-0085A: Schraubkappe, ND9, mit Loch, Polypropylen, blau, Septummaterial: Silikon weiß/PTFE rot 1 * 1.000 ST
Lieferant: VWR Collection