VWR®, Bördelkappen, ND8
Lieferant: VWR Collection
548-3290AEA 240 EUR
548-3290A 548-3291A 548-0810A 548-0325A 548-0041A 548-0374A 548-0040A 548-0324A 548-0326A 548-0328A 548-0038A 548-0813A
VWR®, Bördelkappen, ND8
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Bördelkappen ND8 können mit einer Auswahl an Septenmaterialien gekauft werden. Außerdem sind Schnappkappen zum Aufdrücken auf ND8-Rollrandflaschen erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Passend für Standard-ND8-Bördelhalsfläschchen
Bördelkappen ND8 können mit einer Auswahl an Septenmaterialien gekauft werden. Eine große Auswahl an Bördelkappen, die zumeist mit montiertem Stopfen oder Septen erhältlich sind, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig konsistente, sichere Versiegelungen zu bieten.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable