PFAS KIT: 1,5ml PP-Kurzgewindeflasche ND9, 32x11,6mm, transparent, mit Füllmarkierung 9 mm PFAS PP Kurzgewindekappe, hellgrün, mit Loch Silikon weiß/Polypropylen transparent, 45° shore A, für PFAS Analysen 1 * 100 ST
Lieferant: VWR Collection
PFAS KIT: 1.5ml PP Short Thread Vial, 32 x 11.6mm, transparent, with filling lines 9mm PFAS PP Short Thread Cap ND9, light-green, w ith hole Silicone white/Polypropylene transparent, for PFAS analysis 1 * 100 items