Abnehmbare Nadel, 0,5 µl, 0.5BR-PE-0.47C, Spitzentyp: Abgeschrägter Konus, Gauge: 26, Ext.Ø: 0,47 mm, Länge: 70 mm
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
Abnehmbare Nadel, 0,5 µl, 0.5BR-PE-0.47C, Spitzentyp: Abgeschrägter Konus, Gauge: 26, Ext.Ø: 0,47 mm, Länge: 70 mm