HyperSep™ C18 SPE-Säulen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
60108-703 60108-302 60108-303 60108-301 60108-305 60108-304 60108-390 60108-701 60108-702 60108-376 60108-765 60108-786
549-0693EA 0 EUR
549-0693 549-0686 549-0687 549-0685 549-0689 549-0688 549-0690 549-0691 549-0692 HYPE60108-376 HYPE60108-765 HYPE60108-786
HyperSep™ C18 SPE-Säulen
Chromatographiesäulen
Diese Säulen verfügen über eine hoch retentive alkylgebundene Phase für nicht-polare bis mäßig polare Verbindungen.
  • Hydrophobe Umkehrphase
  • Speicherung der meisten organischen Analyte aus wässrigen Matrizen