HyperSep™ Florisil SPE-Säulen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
60108-735 60108-431 60108-405 60108-402 60108-403 60108-404 60108-500 60108-736 60108-737
549-0711EA 166 EUR
549-0711 549-0709 549-0708 549-0705 549-0706 549-0707 549-0710 549-0712 549-0713
HyperSep™ Florisil SPE-Säulen
Chromatographiesäulen
Ideal für die Isolierung von polaren Verbindungen aus nicht-polaren Matrizen.
  • Magnesiumbeladenes Kieselgel bietet schnelle Durchflussraten für große Probenvolumen
  • Von Natur aus hochgradig polar, besonders gut für die Trennung von chlorierten Pestiziden geeignet.