Supra-D™ QuEChERS dispersive SPE
Lieferant: PerkinElmer
N9306910 N9306912 N9306921 N9306923 N9306927 N9306933 N9306900 N9306901 N9306902 N9306909
549-0719EA 234 EUR
549-0719 549-0721 549-0725 549-0727 549-0731 549-0732 549-0714 549-0715 549-0716 549-0718
Supra-D™ QuEChERS dispersive SPE
Chromatographiesäulen
QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe – Schnell, Einfach, Kostengünstig, Effektiv, Robust, Sicher) dispersive SPE ist der am meisten verwendete Probenvorbereitungsansatz in der Pestizidrückstandsanalyse. Er macht komplexe Flüssig-Extraktionsmethoden überflüssig und erweitert die Palette von rückgewonnenen Pestiziden. Das QuEChERS Verfahren ist schnell und einfach, was die Produktivität im Labor verbessert und zu weniger Fehlern führt.
  • Hohe Rückgewinnung für genauere Analysen
  • Bis zu vier mal schneller als herkömmliche Methoden
  • Niedriger Lösungsmittelverbrauch und Abfall für maximale Kosteneinsparungen
Diese Supra-D™ Extraktions- und Reinigungskits für die dispersive SPE wurden speziell an Ihre spezifischen Probenvorbereitungsbedürfnisse angepasst. Sie eignen sich für beide Schritte der QuEChERS-Methode und jeder Kit enthält gebrauchsfertige Produkte für einfache und fehlerfreie Extraktionen. Ein Qualitätszertifikat ist in jedem Kit enthalten.