n-Pentan 99% (durch GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
5501-25EA 218.35 EUR
5501-25 5501-45
n-Pentan 99% (durch GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Pentan
Bitte beachten Preserve in tight and cool conditions.
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 36,1 °C
Dichte: 0,63
Flammpunkt: –48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
UN: 1265
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥99,0%
Water (KF) ≤0,02%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,001%
Sulfur Compounds ≤0,001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use