Kapillardispenser
Lieferant: CAMAG
022.7650 022.7655 022.7660 022.7661 022.7662 022.7665 022.7770 022.7771 022.7772 022.7775 022.7786
552-0062EA 826 EUR
552-0062 552-0063 552-0064 552-0065 552-0066 552-0067 552-0068 552-0069 552-0070 552-0071 552-0044
Kapillardispenser
TLC-Plattenapplikatoren
Die Kapillarpipetten werden dem Kapillar-Dispenser in nachfüllbaren Magazinen zugeführt. Lieferbar sind die Größen 0,5, 1, 2 und 5 µl. Für jede Kapillargröße wird ein entsprechendes Dispensermagazin benötigt. Mit dem Universal-Kapillarhalter werden die Kapillarpipetten aus dem Dispenser aufgenommen, mit Probenlösung gefüllt und an den Auftragekopf des Nanomat angelegt.
  • Einfache und komfortable Handhabung
  • Alle Einzelkomponenten sind mit denen des Vorgängermodells austauschbar
* Kapillardispenser komplett mit Zubehör: Universalkapillarhalter (552-0044),More Product Information