Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Plätzchen 3-6 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
55236.06
55236.06EA
595
EUR
55236.06
Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Plätzchen 3-6 mm
Ruthenium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-18-8
Physical Form: ≈1.5-2.5g/pellet
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011207
Formel:
Ru Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011207 CAS-Nummer: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 |