8-Hydroxy-7-iod-5-chinolinsulfonsäure ≥98,5% zur spektralphotometrischen Bestimmung von Fe, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ferron, 7-Iodo-8-hydroxyquinoline-5-sulphonic acid, Loretin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
55370-100G
55370-100GEA
127
EUR
55370-100G
8-Hydroxy-7-iod-5-chinolinsulfonsäure ≥98,5% zur spektralphotometrischen Bestimmung von Fe, Supelco®
8-Hydroxy-7-iod-5-chinolinsulfonsäure
Reagent for spectrophotometric det. of Fe(III)
Formel:
C₉H₆INO₄S Molecular Weight: 351.11 g/mol |
MDL:
MFCD00006793 CAS-Nummer: 547-91-1 UN: 2585 ADR: 8 III |