Schneidevorrichtung für Polymerschläuche, Clean-Cut
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-797
554-1106EA 36 EUR
554-1106
Schneidevorrichtung für Polymerschläuche, Clean-Cut
Schneidewerkzeuge
Sauberes, senkrechtes Schneiden von Schläuchen aus PEEK, PTFE, ETFE und anderen Polymeren bis 1/8"
  • Sicherheitsverschluss der Klinge
  • Keine Verformung der Außenseite oder Verschluss der Innenseite des Schlauches