ValvTool
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-800
554-1108EA 58.2 EUR
554-1108
ValvTool
Schraubenschlüssel
Zum Öffnen und Anziehen von 1/4"-Schrauben.
  • Kopf mit Schlitz ermöglicht das Festziehen, wenn sich der Schlauch in situ befindet