Last-Drop-Filter für mobile Phasen
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-9000-0530 JR-9000-0520 JR-9000-0521 JR-9000-0522 JR-9000-0531 JR-9000-0532 JR-9000-0532F JR-9000-0531F JR-9000-0530F JR-9000-0522F JR-9000-0520F JR-9000-0521F
554-1115EA 50.9 EUR
554-1115 554-1112 554-1113 554-1114 554-1116 554-1117 JOURJR-9000-0532F JOURJR-9000-0531F JOURJR-9000-0530F JOURJR-9000-0522F JOURJR-9000-0520F JOURJR-9000-0521F
Last-Drop-Filter für mobile Phasen
Filter Flüssigkeits-Prozessfilter
Mit Flachfilterelement, das eine Entnahme der maximalen Menge an mobiler Phase aus dem Reservoir ermöglicht, ohne dass Luft in das System gelangt.