Schlauch-Clip
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-M9001
554-1125EA 22.6 EUR
554-1125
Schlauch-Clip
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Dies ist ein praktisches kleines Gerät, um die Lösungsmittelleitung im Lösungsmittel zu halten.
  • Fixiert ¹/₁₆" oder ¹/₈" Schläuche mit Bechern, Gefäßen oder Flaschen
  • Rostfreie Feder für lange Lebensdauer
Wandstärke: Bis zu 4 mm.