Inline Filter, SS High Pressure
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-M68230-2 JR-M68231-5
554-1156EA 271 EUR
554-1156 554-1157
Inline Filter, SS High Pressure
Filter In-Line Filter
Der SS Inline-Filter verfügt praktisch über kein Totvolumen und kann somit ohne signifikanten Effizienzverlust bei den verschiedensten Applikationen eingesetzt werden. Diese Version ist gedacht für analytische Applikationen zwischen Autosampler/Probeninjektionsventil und Säule.
  • Minimiert Totvolumen
  • Für Hochdruckapplikationen (bis zu 350 bar/5000 psi)