PEEK Starter-Kit
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-35P
554-1440EA 661 EUR
554-1440
PEEK Starter-Kit
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
In LC -Anwendungen mit Proteinen, Peptiden, Nukleinsäuren oder anderen Proben biologischer Herkunft, können Metallsysteme mit Proben interagieren. Das PEEK-Starterkit erleichtert das Ersetzen von Rohren, Fittings, Klemmhülsen, Filtern für mobile Phasen und anderen Teilen aus Edelstahl, um eine biokompatible Umgebung für Proben und mobile Phasen zu gewährleisten.