HPLC-Säulen, Accucore™ Phenyl-Hexyl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
17926-012105 17926-013005 17926-014005 17926-052130 17926-053030 17926-054630 17926-102130 17926-103030 17926-104630 17926-152130 17926-153030 17926-154630
554-1951EA 526 EUR
554-1951 554-1952 554-1953 554-1909 554-1910 554-1911 554-1912 554-1913 554-1914 554-1915 554-1916 554-1917
HPLC-Säulen, Accucore™ Phenyl-Hexyl
Chromatographiesäulen
Diese Säulen bieten eine einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyte. Sie eignen sich für komplexe Proben, bei denen einige wenige Peaks auf einer Phenyl-Phase gut aufgelöst werden, während andere einer konventionellen Alkyl-Phase bedürfen. Dank der hochmodernen Core Enhanced Technologie ermöglichen sie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner ensteht.
  • Geringerer Rückdruck
  • Mixed-Mode-Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyte
  • Verstärkte pi-pi-Wechselwirkungen mit Aromaten
  • Mäßige Hydrophobizität