Schneidwerkzeug für Polymer-Kapillaren, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-350
554-3032EA 385 EUR
554-3032
Schneidwerkzeug für Polymer-Kapillaren, Upchurch Scientific®
Schneidewerkzeuge
Zum Schneiden von Polymer-Kapillarschläuchen..
Der speziell für das Schneiden von Polymerkapillaren entwickelte Schneider für saubere, senkrechte Schnitte, ohne Beschädigung dünner Kapillarwände. Mit beigefügten Schlauchhülsen für das Zuschneiden von Polymerkapillaren mit 360 µm AD. Weitere Hülsen sind für das Schneiden von Kapillaren mit 510 µm und ¹/₃₂" Außendurchmesser erhältlich. Alle Schlauchhülsen sind ca. 5 cm lang und bestehen aus FEP.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten: ein Satz bestehend aus 10 Schlauchhülsen und fünf Ersatzklingen.