Luer-Lock MicroTight® Adapter, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-662
554-3142EA 148 EUR
554-3142
Luer-Lock MicroTight® Adapter, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
PEEK. Ideal für die Infusion von Proben in Lab-on-a-Chip-Geräte. Dieses Produkt führt nur 14 nl zusätzliche Volumen zum Flussweg hinzu. Sie können es direkt mit einer Spritze mit Luer-Spitze oder einem anderen Produkt verbinden, das mit einem Standard-Luer-Außenanschluss zu 360-µm-AD-Kapillarleitung ohne Schlauchhülsen endet. MicroTight® Fittings sind im Lieferumfang enthalten.
  • Für Drücke bis 45 psi (2,4 bar)