Quick-Stop Inline-Rückschlagventil mit Luer-Anschluss, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-696
554-3155EA 259 EUR
554-3155
Quick-Stop Inline-Rückschlagventil mit Luer-Anschluss, Upchurch Scientific®
Ventile Rückschlagventile
Die Quick-Stop-Luer-Rückschlagventilbaugruppe wurde speziell entwickelt, um eine bequeme Inline-Luer-Verbindung/-Trennung zu ermöglichen, die gleichzeitig ein Auslaufen vermeidet. Sie wird aus biokompatiblem PEEK mit vergoldeter Edelstahlfeder hergestellt.
  • Bleibt offen, wenn gekuppelt
  • Inline-Luer-Anschluss für praktisches Verbinden/Trennen ohne verschüttete Flüssigkeiten und damit verbundene Gefahren