HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ C18
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
25005-102130 25005-154030 25005-153030 25005-152130 25005-054630 25005-053030 25005-052130 25005-014001 25005-013001 25005-104630 25005-154630 25005-254630 25005-253030 25003-012101 25003-011001 25003-014001 25005-012101 25003-103030 25003-154030 25003-153030 25003-152130 25003-124630 25003-013001 25003-104030 25003-102130 25003-101030 25003-054630 25003-053030 25003-052130 25003-034630 25003-032130 25003-104630 25003-154630 25005-104030 25005-011001 25003-051030 25003-254030
554-4295EA 866 EUR
554-4295 554-4380 554-4567 554-4297 554-4294 554-4561 554-4293 554-4557 554-4556 554-4296 554-4298 554-4299 554-4570 554-4530 554-4529 554-4532 554-4555 554-4546 554-4552 554-4551 554-4291 554-4549 554-4531 554-4547 554-4289 554-4545 554-4288 554-4541 554-4287 554-4539 554-4537 554-4290 554-4292 554-4565 554-4554 554-4540 554-4553
HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ C18
Chromatographiesäulen
Endcapped, ultrareine, auf Silica basierende Säulen mit außergewöhnlicher Peakform und Auflösung, entwickelt für HPLC und LC/MS.
  • Signifikante Reduzierung von Peaktailing während die C18-Selektivität beibehalten wird
  • Hervorragende Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit
  • Zuverlässige Genauigkeit und Qualität der analytischen Daten
Diese endcapped, ultrareinen Säulen auf Silica-Basis bieten eine signifikante Reduzierung des Peak-Tailings unter Verwendung generischer Gradienten mit C18-Selektivität. Mit ihrer hervorragenden Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit geben Ihnen Hypersil GOLD-Säulen Vertrauen in die Genauigkeit und Qualität Ihrer Analysedaten. Säulen mit 1,9 µm Partikelgröße können die Geschwindigkeit und Effizienz Ihrer Anwendungen verbessern.
Bestellinformation: Vorsäulenkartuschen erfordern die Verwendung entsprechender Thermo Scientific UNIGUARD-Halter. Kartuschen mit einem Int.Ø von 1 mm erfordern den 1-mm-UNIGUARD-Halter, 2,1/3 mm Int.Ø erfordern den 2/3-mm-UNIGUARD-Halter und 4/4,6 mm Int.Ø erfordern den 4/4,6-mm-UNIGUARD-Halter.