Resveratrol, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
554325-25
554325-25EA
87
EUR
554325-25
Resveratrol, Millipore®
Resveratrol
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.25 g/mol Schmelzpunkt: 260 Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00133799 CAS-Nummer: 501-36-0 Merck Index: 12,08326 |