Proteinverdauungs-Kits, Trypsin-Kits, SMART Digest™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
60109-101 60109-102 60109-103 60109-101-B 60109-101-MB 60109-102-B 60109-102-MB 60109-103-B 60109-103-MB 60113-101-10PK
555-0087EA 975 EUR
555-0087 555-0088 555-0089 555-0124 555-0674 HYPE60109-102-B 555-0676 HYPE60109-103-B 555-0675 HYPE60113-101-10PK
Proteinverdauungs-Kits, Trypsin-Kits, SMART Digest™
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Kits
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin-Kits sind so konzipiert, dass sie einen einfach zu verwendenden, schnellen, hoch reproduzierbaren und robusten Prozess für die Verdauung von Proteinen in einem Hochdurchsatzformat bieten und den Anforderungen biopharmazeutischer, bioanalytischer und QA/QC-Umgebungen gerecht werden.
  • Einfacher Prozess mit deutlich weniger Schritten im Vergleich zu In-Lösung-Aufschlüssen
  • Geringere Probenvorbereitungszeit, normalerweise dauert es <60 Minuten (abhängig von der Probenkomplexität), um einen vollständigen Aufschluss zu erreichen, während ein In-Lösung-Aufschluss bis zu 24 Stunden dauern kann
  • Höhere Reproduzierbarkeit und höhere Empfindlichkeit als andere Methoden
  • Einfache Automatisierung für die Verarbeitung von Proben mit hohem Durchsatz
Lieferumfang: Erhältlich als eigenständiges Kit oder mit optionaler Filterplatte oder SOLAµ™ SPE-Platte. Bulk-Harz (-B) und magnetisches Bulk-Harz (-MB) sind auch separat erhältlich.