Kapillarsäulen, mit SafeGuard, TraceGOLD™ TG-5MS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
26098-0475 26098-1305 26098-1425 26098-1435 26098-5785
555-8691EA 971 EUR
555-8691 555-8689 555-8685 555-8683 555-9336
Kapillarsäulen, mit SafeGuard, TraceGOLD™ TG-5MS
Chromatographiesäulen
Außergewöhnlich geringes Bluten für optimales Signal-Rausch-Verhältnis, Empfindlichkeit und MS-Integrität.
  • Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule
  • Phase mit niedriger Polarität, 5% Diphenyl/95% Dimethylpolysiloxan
  • Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis 330/350 °C
  • Ideal für die Analyse von Wirkstoffen