Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-1MS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
26099-2130 26099-2230 26099-2240 26099-2250 26099-2350 26099-2840 26099-2860 26099-2960 26099-2970 26099-2980 26099-3080 26099-3090 26099-3340 26099-3360 26099-2360 26099-1310 26099-0200 26099-1420 26099-1300 26099-2850 26099-1430 26099-1540 26099-1550 26099-2110 26099-0360 26099-2760 26099-2940 26099-4840 26099-5820
555-9322EA 637 EUR
555-9322 555-9321 555-9320 555-9319 555-9318 555-9376 555-9374 555-9372 555-9371 555-9370 555-9368 555-9367 555-9366 555-9365 555-9349 555-9330 555-9335 555-9329 555-9331 555-9375 555-9327 555-9326 555-9325 555-9324 555-9334 555-9377 555-9373 555-9359 555-9356
Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-1MS
Chromatographiesäulen
Diese unpolaren TraceGOLD™ TG-1MS GC-Säulen sind ideal für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, Empfindlichkeit und MS-Integrität für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese stabilen Säulen mit geringem Bluten erzielen konsistente Ergebnisse.
  • Unpolar, 100 % Dimethylpolysiloxan
  • Entspricht USP G2
  • Außergewöhnlich geringes Bluten
Diese Säulen werden für Kohlenwasserstoffe, GROs, Drogen und PCB empfohlen.