Methansulfonsäure 0.1 M (0.1N) in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: MSA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
55517-1L
55517-1LEA 57.5 EUR
55517-1L
Methansulfonsäure 0.1 M (0.1N) in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8137da5fde3057228ec53364177fd061764f802b&vid=b88cb5ced32e36f0bfd00b99c40ec8620f353e24&prid=web&clid=SAPDAM