Kapillarsäulen, BPX35
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
054701 054702 054711 0547158 054724 054737 054699
558-0250EA 658.6 EUR
558-0250 568-0420 568-0426 568-0430 568-0437 568-0442 568-0418
Kapillarsäulen, BPX35
Chromatographiesäulen
Diese Kapillarsäulen sind für Umweltanalysen, Pestizide/Herbizide, Drogen, Pharmazeutika, mehrkernige aromatische Kohlenwasserstoffe, GC/MS-Anwendungen geeignet.
35% Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
Max. Temperatur: 10 °C bis 330/360 °C
Geeigneter Ersatz für: DB-35, DB-35ms, Rtx-35, HP-35, HP-35MS, SPB-35, MDN-35.