5-Butylpicolinsäure ≥99,0% (durch HPLC) Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

55952-1G
55952-1GEA 314 EUR
55952-1G
5-Butylpicolinsäure ≥99,0% (durch HPLC) Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
5-Butylpicolinsäure
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MDL: MFCD00006298
CAS-Nummer: 536-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94d59c52dc18dad53ef95523c8b386229f30917d&vid=ea8f5a64de7e04a01290be8c0e1f58cfb8aa5809&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR