Salpetersäure 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
5600-02EA 0 EUR
5600-02
Salpetersäure 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Normality 0.0995 - 0.1005
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material