Salzsäure 6 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
5619-02EA 82.92 EUR
5619-02
Salzsäure 6 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Salzsäure
These acids are tested for common trace metals.
Formel: HCl
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.95 - 6.05
Normality (eq/L) 5.95 - 6.05
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤ 3 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Appearance Passes Test
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.