Verbrauchsmaterial für Shimadzu Autosampler
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
000440 000445 001988 002897 002898 002902 033738 033745 037745 037747 0726001 0726080 0726082 0726561 0726562 0726563 0726564 092061 092062 092064 092065 092066 092068 0920831 092084 092085 0920861 092087 073350 073351 073352 092082 092089 092059 073205 073204 0726533 073232 073233 073227 0726007 14627 092077 092058 073228 073229 092071 09205901 09205801 09205825 09205925 09206101 09206201 09208901 09206225 09208525 09208401 09208501 092086101 09208701 09206401 09206501 09206801 09206825 09207101 092330 092329 033747 0920425 092042501 092292 09229201 092331
549-0410EA 155.3 EUR
549-0410 549-0411 549-0409 562-1038 562-1039 549-0413 549-0506 549-0507 549-0548 549-0549 558-0175 562-1074 562-1075 558-0419 558-0420 558-0421 558-0422 558-0451 562-1088 558-0453 558-0493 558-0454 558-0318 558-0494 558-0495 558-0496 558-0458 558-0497 558-0265 558-0266 558-0267 558-0457 558-0459 558-0492 558-0424 558-0423 558-0417 558-0432 558-0433 558-0486 558-0414 558-0507 558-0456 558-0450 558-0487 558-0429 558-0455 SGEA09205901 SGEA09205801 558-0602 558-0601 SGEA09206101 SGEA09206201 SGEA09208901 558-0603 558-0609 SGEA09208401 SGEA09208501 SGEA092086101 SGEA09208701 SGEA09206401 SGEA09206501 SGEA09206801 558-0604 SGEA09207101 558-0606 558-0605 558-0598 SGEA0920425 SGEA092042501 SGEA092292 SGEA09229201 558-0607
Verbrauchsmaterial für Shimadzu Autosampler
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Autosampler-Spritzen für AOC14, AOC17 & AOC20.
* Gasdicht